4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22471.03 B22471.06
B22471.03EA 29 EUR
B22471.03 B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 50793-85-6 Molecular Formula: C20H21NO2 Formula Weight: 307.39 Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD00600506
Formule: C₂₀H₂₁NO₂
Smeltpunt: 44…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00600506
CAS nummer: 50793-85-6
EINECS: 256-767-9