Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
B21341.04 B21341.09
B21341.04EA 38 EUR
B21341.04 B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97% CAS No.: 23287-26-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 234-236° MDL No.: MFCD00020051
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 234…236 °C
Smeltpunt: 28…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020051
CAS nummer: 23287-26-5
EINECS: 245-557-2