Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
B22564.06
B22564.14
B22564.06EA
47.3
EUR
B22564.06
B22564.14
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 6908-41-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Smeltpunt: 46…52 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009984 CAS nummer: 6908-41-4 EINECS: 230-017-0 |