3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L18180.06
L18180.03
L18180.06EA
308
EUR
L18180.06
L18180.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 367-65-7
Molecular Formula: C8H6F6N2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 44-49°
Beilstein Reference: 3344332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01631430
Formule:
C₈H₆F₆N₂ Smeltpunt: 44…49 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631430 CAS nummer: 367-65-7 ADR: 6.1,III |