2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Iodo-4,6-dimethylaniline
H51875.03
H51875.06
H51875.03EA
79.1
EUR
H51875.03
H51875.06
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 4102-54-9
Molecular Formula: C8H10IN
Formula Weight: 247.08
Melting Point: 64-65°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07779005
Formule:
C₈H₁₀IN Smeltpunt: 64…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07779005 CAS nummer: 4102-54-9 ADR: 6.1,III |