6-Fluoroquinoline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H35900.MD H35900.03
H35900.MDEA 46.8 EUR
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01685512
CAS nummer: 396-30-5