4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50355.03
H50355.MD
H50355.03EA
138
EUR
H50355.03
H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 98%
CAS No.: 243666-11-7
Molecular Formula: C10H7F3N2
Formula Weight: 212.18
MDL No.: MFCD00269411
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00269411 CAS nummer: 243666-11-7 |