Manganese(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Manganese(II) tungsten oxide
39374.18 39374.30
39374.18EA 134 EUR
39374.18 39374.30
Manganese(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) wolframate
Purity: 99.9% CAS No.: 14177-46-9 Molecular Formula: MnWO4 Formula Weight: 302.79 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014212
Formule: MnO₄W
MW: 302.79 g/mol
Dichtheid: 7.23
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014212
CAS nummer: 14177-46-9