1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24600.14 B24600.22
B24600.14EA 60.1 EUR
B24600.14 B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2 Molecular Formula: C16H11N3O3 Formula Weight: 293.28 Melting Point: 248-252° Beilstein Reference: 680469 MDL No.: MFCD00003908
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
Smeltpunt: 248…252 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003908
CAS nummer: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8