1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23375.14
B23375.22
B23375.36
B23375.14EA
48
EUR
B23375.14
B23375.22
B23375.36
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Purity: 90+%
CAS No.: 525-05-3
Molecular Formula: C10H5NNa2O8S2
Formula Weight: 377.26
Melting Point:
Formule:
C₁₀H₅NNa₂O₈S₂ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003885 CAS nummer: 525-05-3 EINECS: 208-369-1 Merck Index: 14,6644 |