1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25004.03 B25004.14
B25004.03EA 42.5 EUR
B25004.03 B25004.14
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 316-68-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Boiling Point: 164-166°/14mm MDL No.: MFCD00134475
Formule: C₁₂H₉FO
Kookpunt: 164…166 °C (14 mmHg)
Dichtheid: 1,21
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134475
CAS nummer: 316-68-7
EINECS: 206-261-9