5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33204.03 H33204.06
H33204.03EA 63.2 EUR
H33204.03 H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 139042-59-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD04974527
Formule: C₇H₆BrNO
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974527
CAS nummer: 139042-59-4