2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55981.03
H55981.06
H55981.03EA
53.3
EUR
H55981.03
H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 49669-13-8
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00272200
Formule:
C₇H₆BrNO Smeltpunt: 51…55 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272200 CAS nummer: 49669-13-8 |