3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19362.06
L19362.03
L19362.06EA
122
EUR
L19362.06
L19362.03
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 38940-62-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 112808
Formule:
C₇H₆BrNO Smeltpunt: 77…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03086033 CAS nummer: 38940-62-4 |