4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33619.03 H33619.06
H33619.03EA 90.2 EUR
H33619.03 H33619.06
4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07699406
CAS nummer: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III