5-Nitro-2-picoline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-5-nitropyridine
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 69.1 EUR
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114179
CAS nummer: 21203-68-9