4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22551.03 B22551.06
B22551.03EA 50.4 EUR
B22551.03 B22551.06
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Purity: 99+% CAS No.: 14548-48-2 Molecular Formula: C12H8ClNO Formula Weight: 217.66 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00006431
Formule: C₁₂H₈ClNO
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006431
CAS nummer: 14548-48-2
EINECS: 238-587-2