2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20043.03
B20043.06
B20043.03EA
43.5
EUR
B20043.03
B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 4651-97-2
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00052594
Formule:
C₆H₈N₂OS Smeltpunt: 173…175 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052594 CAS nummer: 4651-97-2 |