5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24950.03 B24950.06
B24950.03EA 30.6 EUR
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053057
CAS nummer: 175135-19-0