4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53186.03 H53186.06
H53186.03EA 55.5 EUR
H53186.03 H53186.06
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 389621-81-2 Molecular Formula: C11H14BNO3 Formula Weight: 219.05 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD03411950
Formule: C₁₁H₁₄BNO₃
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411950
CAS nummer: 389621-81-2