4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
A11226.06 A11226.09 A11226.18
A11226.06EA 34.5 EUR
A11226.06 A11226.09 A11226.18
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 27064-94-4 Molecular Formula: C13H9ClF2 Formula Weight: 238.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 2052680 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00044329
Formule: C₁₃H₉ClF₂
Kookpunt: 126…128 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,280
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044329
CAS nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ADR: 8,III