1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11480.09 A11480.18 A11480.30
A11480.09EA 24.5 EUR
A11480.09 A11480.18 A11480.30
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidone
Purity: 99% CAS No.: 5355-68-0 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Refractive Index: 1.4655 Boiling Point: 100-101°/27mm MDL No.: MFCD00038035
Formule: C₈H₁₅NO
Kookpunt: 100…101 °C (27 mmHg)
Dichtheid: 0,950
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038035
CAS nummer: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6