4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22220.09 B22220.88
B22220.09EA 101 EUR
B22220.09 B22220.88
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Purity: 97% CAS No.: 16493-80-4 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 142-143°/10mm MDL No.: MFCD00506494
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Kookpunt: 142…143 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 0,908
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00506494
CAS nummer: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5