4-Methyloctanoic acid 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-methylcaprylic acid, (R,S)-(+,-)-4-Methyloctanoic acid
B22616.06
B22616.14
B22616.06EA
46.7
EUR
B22616.06
B22616.14
4-Methyloctanoic acid 98
4-Methyloctanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 54947-74-9
Molecular Formula: C9H18O2
Formula Weight: 158.24
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₈O₂ MW: 158.24 g/mol Kookpunt: 272 °C Dichtheid: 0.910 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051938 CAS nummer: 54947-74-9 EINECS: 259-404-2 ADR: 8 III |