1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21472.03 B21472.06
B21472.03EA 33.5 EUR
B21472.03 B21472.06
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 2948-46-1 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 142-146° Boiling Point: 167-168°/12mm MDL No.: MFCD00009827
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Kookpunt: 167…168 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009827
CAS nummer: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8