(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19040.03
L19040.MD
L19040.03EA
204
EUR
L19040.03
L19040.MD
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2768-42-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 3197772
Formule:
C₉H₁₀O₃ Smeltpunt: 118…121 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145219 CAS nummer: 2768-42-5 |