2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
B24938.09 B24938.18
B24938.09EA 59 EUR
B24938.09 B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 938-96-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD00128847
Formule: C₉H₁₀O₃
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128847
CAS nummer: 938-96-5
EINECS: 213-352-7