5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50135.03
H50135.06
H50135.03EA
122
EUR
H50135.03
H50135.06
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 13472-61-2
Molecular Formula: C6H6INO
Formula Weight: 235.03
MDL No.: MFCD07781180
Formule:
C₆H₆INO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07781180 CAS nummer: 13472-61-2 |