2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08898.09
L08898.04
L08898.09EA
275
EUR
L08898.09
L08898.04
2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
2-Ethoxy-4-methylphenol
Purity: 95%
CAS No.: 2563-07-7
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 103°/3mm
Beilstein Reference: 1865448
MDL No.: MFCD00043697
Formule:
C₉H₁₂O₂ Kookpunt: 103 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 28…30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043697 CAS nummer: 2563-07-7 |