2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23774.14
B23774.22
B23774.14EA
82.3
EUR
B23774.14
B23774.22
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
2-Ethylbutyryl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 2736-40-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCOCl
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Acrid
Boiling Point: 137-139°
UN No.: 3094
MDL No.: MFCD00018812
Formule:
C₆H₁₁ClO Kookpunt: 137…139 °C Dichtheid: 0,980 Vlampunt: 33 °C (91 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00018812 CAS nummer: 2736-40-5 EINECS: 220-359-9 UN: 2920 ADR: 8,II |