2-Methylbutyryl chloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22599.06
B22599.14
B22599.22
B22599.06EA
43.4
EUR
B22599.06
B22599.14
B22599.22
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
2-Methylbutyryl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 57526-28-0
Molecular Formula: C5H9ClO
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 116-117°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00041726
Formule:
C₅H₉ClO Kookpunt: 116…117 °C Dichtheid: 0,98 Vlampunt: 20 °C (68 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041726 CAS nummer: 57526-28-0 EINECS: 260-787-3 ADR: 3,II |