2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H62361.03
H62361.06
H62361.03EA
224
EUR
H62361.03
H62361.06
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 928715-37-1
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formule:
C₈H₆BrFO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13193629 CAS nummer: 928715-37-1 |