2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27121.06 H27121.14
H27121.06EA 21 EUR
H27121.06 H27121.14
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester ≥97%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 35092-89-8 Molecular Formula: C9H7NO6 Formula Weight: 225.17 Melting Point: 173-178° MDL No.: MFCD00024510
Formule: C₉H₇NO₆
Smeltpunt: 173…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024510
CAS nummer: 35092-89-8
EINECS: 252-360-5