2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27779.06
H27779.14
H27779.06EA
74.1
EUR
H27779.06
H27779.14
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 55737-66-1
Molecular Formula: C9H7NO6
Formula Weight: 225.17
Melting Point: 132-136°
MDL No.: MFCD06203344
Formule:
C₉H₇NO₆ Smeltpunt: 132…136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06203344 CAS nummer: 55737-66-1 |