1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L12355.03
L12355.06
L12355.03EA
35
EUR
L12355.03
L12355.06
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1736-72-7
Molecular Formula: C8H7F3N2S
Formula Weight: 220.22
Odour: Odourless
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 2695479
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041189
Formule:
C₈H₇F₃N₂S Smeltpunt: 142…146 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041189 CAS nummer: 1736-72-7 ADR: 6.1,III |