5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32586.03
H32586.06
H32586.03EA
61.2
EUR
H32586.03
H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 216766-13-1
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
MDL No.: MFCD09864699
Formule:
C₇H₆F₃NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09864699 CAS nummer: 216766-13-1 |