6-Methylpicolinic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
H26302.03 H26302.06
H26302.03EA 68.7 EUR
H26302.03 H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid
Purity: 95% CAS No.: 934-60-1 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Odour: Odourless Melting Point: 127-131° Boiling Point: 100°/4.5mm MDL No.: MFCD00023481
Formule: C₇H₇NO₂
Kookpunt: 100 °C (4,5 mmHg)
Smeltpunt: 127…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023481
CAS nummer: 934-60-1
EINECS: 213-287-4