1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2'-Bromophenoxy)propane
B25688.06 B25688.14
B25688.06EA 42.5 EUR
B25688.06 B25688.14
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 701-07-5 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.09 Odour: Aromatic Boiling Point: 73°/2mm MDL No.: MFCD00070759
Formule: C₉H₁₁BrO
Kookpunt: 73 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1,34
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070759
CAS nummer: 701-07-5