4-Phenyl-1-butyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L12946.06
L12946.14
L12946.06EA
96
EUR
L12946.06
L12946.14
4-Phenyl-1-butyne ≥98%
4-Phenyl-1-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 16520-62-0
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 189-190°
MDL No.: MFCD00041667
Formule:
C₁₀H₁₀ Kookpunt: 189…190 °C Dichtheid: 0,926 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041667 CAS nummer: 16520-62-0 |