4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
381320050
381320250
ACRO381320050EA
63
EUR
ACRO381320050
ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formule:
C₇H₁₄OSi Kookpunt: 97…98 °C (24 mmHg) Dichtheid: 0,854 g/cm³ Vlampunt: 60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190217 CAS nummer: 2117-12-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |