4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25613.06 B25613.14
B25613.06EA 55.1 EUR
B25613.06 B25613.14
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 289039-22-1 Molecular Formula: C8H8BrCl Formula Weight: 219.51 MDL No.: MFCD00672954
Formule: C₈H₈BrCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672954
CAS nummer: 289039-22-1