1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21749.03
B21749.06
B21749.03EA
208
EUR
B21749.03
B21749.06
1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
1,4-Oxazepane hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 178312-62-4
Molecular Formula: C5H11NO.HCl
Formula Weight: 137.61
Melting Point: 158-164°
MDL No.: MFCD02683070
Formule:
C₅H₁₂ClNO Smeltpunt: 158…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683070 CAS nummer: 178312-62-4 |