4-Butylbenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Butylphenyl)methanamine
B22316.06 B22316.14
B22316.06EA 91.4 EUR
B22316.06 B22316.14
4-Butylbenzylamine 98%
4-Butylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 57802-79-6 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.26 Boiling Point: 89-91°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD02258855
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Kookpunt: 89…91 °C (1 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258855
CAS nummer: 57802-79-6
ADR: 8 III