2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20918.06
B20918.14
B20918.06EA
77.1
EUR
B20918.06
B20918.14
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 699-02-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 244-245°
MDL No.: MFCD00002904
Formule:
C₉H₁₂O Kookpunt: 244…245 °C Dichtheid: 0,980 Vlampunt: 107 °C (225 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002904 CAS nummer: 699-02-5 EINECS: 211-824-7 |