1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20325.14 B20325.06
B20325.14EA 195 EUR
B20325.14 B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 14411-56-4 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Odour: Mild Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00060845
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 205 °C
Dichtheid: 0,86
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060845
CAS nummer: 14411-56-4