6-Amino-2-methylquinoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13967.03
A13967.06
A13967.03EA
84.9
EUR
A13967.03
A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Smeltpunt: 189…191 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052600 CAS nummer: 65079-19-8 |