1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25127.14 B25127.22 B25127.36
B25127.14EA 23.6 EUR
B25127.14 B25127.22 B25127.36
1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99%
1,3-Di-o-tolylguanidine
Purity: 99% CAS No.: 97-39-2 Molecular Formula: C15H17N3 Formula Weight: 239.32 Melting Point: 176-178° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008513
Formule: C₁₅H₁₇N₃
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008513
CAS nummer: 97-39-2
EINECS: 202-577-6
UN: 2811
ADR: ,