1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H57102.03 H57102.06
H57102.03EA 74.3 EUR
H57102.03 H57102.06
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 22148-20-5 Molecular Formula: C11H14BrN Formula Weight: 240.14 MDL No.: MFCD04112533
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112533
CAS nummer: 22148-20-5