5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26378.06
H26378.14
H26378.06EA
74.8
EUR
H26378.06
H26378.14
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98%
CAS No.: 1762-34-1
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 140°/3mm
MDL No.: MFCD01740554
Formule:
C₁₂H₁₂N₂ Kookpunt: 140 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 114…117 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01740554 CAS nummer: 1762-34-1 |