(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H57185.03
H57185.06
H57185.03EA
53.8
EUR
H57185.03
H57185.06
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 37675-18-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4700
Optical Rotation: +1.5° (neat)
MDL No.: MFCD00792499
Formule:
C₈H₁₅NO₂ Dichtheid: 1,043 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00792499 CAS nummer: 37675-18-6 |